Y0001219
Captopril impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(2S)-1-[(2S)-3-Bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-[(2S)-3-Bromo-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
captopril
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C9H14BrNO3/c1-6(5-10)8(12)11-4-2-3-7(11)9(13)14/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJYSAVFKJLHJHP-RQJHMYQMSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)