Fontos dokumentumok
278564
4′-Hydroxyacetophenone
99%
Szinonimák:
4-Hydroxyphenylethanone, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenyl methyl ketone, Piceol
Teszt
99%
form
solid
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: 5%, colorless to faintly yellow
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
330.8 °F
Lobbanási pont (C)
166 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?