Merck
142328
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol
99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4(CH2)3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.532 (lit.)
bp
164-168 °C/18 mmHg (lit.)
mp
26 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
COc1ccc(CCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIIDHUCLROLCBU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol participates in β-alkylation of 1-phenylethanol catalyzed by RuCl2(DMSO)4.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
RuCl2(DMSO)4 catalyzes the ?-alkylation of secondary alcohols with primary alcohols through a hydrogen autotransfer process.
Martinez R, et al.
Tetrahedron, 62(38), 8982-8987 (2006)