Fontos dokumentumok
Y0001450
Captopril impurity J
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(2S)-1-[(2S)-3-(Acetylsulfanyl)-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-[3-(Acetylthio)-(2S)-methylpropionyl]-L-proline, Acetylcaptopril
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H17NO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
259.32
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
captopril
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S(C[C@@H](C)C(=O)N1[C@@H](CCC1)C(=O)[O-])C(=O)C
InChI
1S/C11H17NO4S/c1-7(6-17-8(2)13)10(14)12-5-3-4-9(12)11(15)16/h7,9H,3-6H2,1-2H3,(H,15,16)/p-1/t7-,9+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNQRGUYIKSRYCI-APPZFPTMSA-M
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Captopril impurity J EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Kidney,Cardio-vascular system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)