Y0001220
Captopril impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(2RS)-2-Methyl-3-sulphanylpropanoic acid, 3-Mercaptoisobutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
captopril
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].SCC(C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H8O2S.Na/c1-3(2-7)4(5)6;/h3,7H,2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FOTPRJUNQGWLCM-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)