Fontos dokumentumok
Y0001182
Captopril for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Captopril, N-[(S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
captopril
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
104-108 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Géninformáció
human ... ACE(1636)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Muta. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)