Fontos dokumentumok
BP500
Captopril disulfide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
1,1′-[Dithiobis[(2S)-2-methyl-1-oxo-3,1-propanediyl]]bis-L-proline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H28N2O6S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
432.55
UNSPSC kód:
41116107
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
captopril
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C18H28N2O6S2/c1-11(15(21)19-7-3-5-13(19)17(23)24)9-27-28-10-12(2)16(22)20-8-4-6-14(20)18(25)26/h11-14H,3-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,12?,13+,14+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWKRXBCJAUKDCI-KRCVMZOZSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Captopril disulfide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Kiszerelés
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)