Merck
BP538
Captopril
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
N-[(S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H15NO3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
217.29
Beilstein:
477887
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
captopril
form
crystalline
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
mp
104-108 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Géninformáció
human ... ACE(1636)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Captopril BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Captopril Tablets
  • Captopril Oral Solution
  • Biokémiai/fiziológiai hatások
    Angiotensin converting enzyme inhibitor. Inhibits the formation of angiotensin II, a bioactive peptide that stimulates angiogenesis and increases microvessel density.
    Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Health hazard
    Figyelmeztetés
    Veszélyességi osztályok
    Muta. 2 - Repr. 1B
    Tárolási osztály kódja
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 2
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)