Fontos dokumentumok
8.08388
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazole
for synthesis
Szinonimák:
1,2,4-Triazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H3N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
69.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
206-022-9
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥98.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
solid
hatékonyság
1650 mg/kg LD50, oral (Rat)
3129-4200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
259-261 °C/1013 hPa
mp
119-122 °C
sűrűség
1.15 g/cm3 at 130 °C
térfogatsúly
550 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[nH]1cnnc1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Chemistry of 1, 2, 4-triazole: a review article: This comprehensive review explores the broad applications of 1,2,4-triazole in pharmaceuticals, demonstrating its role in enhancing antibacterial, antifungal, and antioxidant properties (Shneine et al., 2016).
  • Combination of 1, 2, 3-triazole and 1, 2, 4-triazole frameworks for new high-energy and low-sensitivity compounds: Discusses the synthesis of energetic materials combining 1,2,4-triazole with other high-energy frameworks, aiming to enhance performance and safety (Yao et al., 2021).
  • 1, 3, 4-Oxadiazole, 1, 3, 4-thiadiazole and 1, 2, 4-triazole derivatives as potential antibacterial agents: Examines derivatives of 1,2,4-triazole for potential use in antibacterial treatments, reflecting on their pharmacological importance (Othman et al., 2019).
  • Recent developments on 1, 2, 4-triazole nucleus in anticancer compounds: a review: Reviews the incorporation of the 1,2,4-triazole nucleus in various anticancer compounds, showcasing the therapeutic potential of this moiety (Kaur et al., 2016).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 117 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
338.0 °F
Lobbanási pont (C)
170 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)