Merck
630594
Sigma-Aldrich
2′,4′,6′-Trimethoxyacetophenone
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H14O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
98-102 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
COc1cc(OC)c(C(C)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-7(12)11-9(14-3)5-8(13-2)6-10(11)15-4/h5-6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPZWHZSIXZXDMW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)