Y0000435
Captopril impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(2S)-1-(2-Methylpropanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-Isobutyryl-L-proline
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
captopril
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N1([C@@H](CCC1)C(=O)O)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C9H15NO3/c1-6(2)8(11)10-5-3-4-7(10)9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKQUFVTUGGLNNO-ZETCQYMHSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)