Fontos dokumentumok
X45
Triton™ X-45
Szinonimák:
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol, Polyethylene glycol 4-tert-octylphenyl ether
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
technika/technikák
protein purification: suitable
átmeneti hőmérséklet
pour point ~−26 °C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
483.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
251 °C - closed cup