Fontos dokumentumok
I3021
IGEPAL® CA-630
viscous liquid
Szinonimák:
Octylphenoxy poly(ethyleneoxy)ethanol, branched
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
form
viscous liquid
molekulatömeg
~603
CMC
0.08 mM (20-25°C)
viszkozitás
250-350 cP, neat(25 °C)(lit.)
sűrűség
1.06 g/cm3 at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
13
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of grinding buffer along with lithium dodecyl sulphate, tris-HCl, EDTA, NaCl, sodium deoxycholate, dithiothreitol and thiourea in RNA extraction process
- along with Tris- HCl in incubation of Tachyzoites cultured in vero cells
- as a component of nuclear extract buffer D+ containing HEPES, glycerol, KCl and EDTA for gel shift analysis
- as a component of PI buffer along with NaH2PO4 to wash slides in FISH (fluorescence in situ hybridization) procedure
- for solubilizing and isolation of membrane proteins
Egyéb megjegyzések
Minőség
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
483.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
251 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.