Merck
648463
Millipore
Triton X-100 Solution
10% in H₂O, PROTEIN GRADE®
Szinonimák:
Triton X-100, Polyethylene Glycol- p-isooctylphenyl Ether, Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene Glycol-p-isooctylphenyl Ether, Octylphenoxypolyethoxyethanol, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
CAS-szám:
Beilstein:
2315025
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.25
product name
Triton X-100, PROTEIN GRADE® Detergent, 10% Solution, Sterile-Filtered, Non-ionic detergent useful for isolation of membrane proteins.
Minőségi szint
form
liquid
molekulatömeg
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
aggregált szám
100-155
szennyeződések
<200 μM Aldehyde
<200 μM peroxide
szín
clear
vezetőképesség
<50 μmho
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
átmeneti hőmérséklet
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
oldhatóság
water: soluble
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
13.5
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Non-ionic detergent useful for isolation of membrane proteins.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Widely used non-ionic surfactant for recovery of membrane components under mild non-denaturing conditions.
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Egyéb megjegyzések
Ashani, Y. and Catravas, G.N. 1980. Anal. Biochem. 109, 55.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEIN GRADE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Lena Feige et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 11, 761074-761074 (2021-11-23)
Rabies virus (RABV), the causative agent for rabies disease is still presenting a major public health concern causing approximately 60,000 deaths annually. This neurotropic virus (genus Lyssavirus, family Rhabdoviridae) induces an acute and almost always fatal form of encephalomyelitis in
Protocols
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.