1477502
USP
Octoxynol 9
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
octoxynol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard and system suitability solutions in the assay of octoxynol 9 as described in the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
483.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
251 °C - closed cup