PHR1902
Citalopram Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
3-(3-DIMETHYLAMINOPROPYL)-3-(4-FLUOROPHENYL)-6-CYANO-1(3H)-ISOBENZOFURANONE OXALATE
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1134266
API-család
citalopram
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3