PHR1863
Citalopram Related Compound F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(RS)-Dimethyl(1-methyl-3,3-diphenylallyl)amine hydrochloride, DIMETHYL-(1-METHYL-3,3-DIPHENYL-ALLYL)-AMINE HYDROCHLORIDE
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1134299
API-család
citalopram
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 200 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C18H21N.ClH/c1-15(19(2)3)14-18(16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17;/h4-15H,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZVTAYVQUGPGRAF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)