Fontos dokumentumok
1.00202
Supelco
N,N-Dimethylformamide
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Szinonimák:
DMF, N,N-Dimethylmethanamide, Formic acid dimethylamide, DMF, NSC 5356
About This Item
Lineáris képlet:
HCON(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
73.09
Beilstein:
605365
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-679-5
NACRES:
NA.03
Teszt:
≥99.8% (GC)
technika/technikák:
GC-HS: suitable
bp:
153 °C (lit.)
gőznyomás:
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ügynökség
according to Ph. Eur.
according to USP
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
2.7 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
SupraSolv®
Teszt
≥99.8% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
833 °F
hatékonyság
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
15.2 %
technika/technikák
GC-HS: suitable
szennyeződések
≤0.05% Water
párolgási maradék
≤3.0 mg/L
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point 57.5 °C
sűrűség
0.944 g/mL (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SupraSolv® high-purity solvents for headspace gas chromatography (HS-GC) are developed particularly for the analysis of residual solvents (RS) in actives, excipients and drug products according to ICH (International Council for Harmonizaton of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) Guideline Q3C “Impurities: Guideline for Residual Solvents”.
Alkalmazás
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
Tulajdonságok és előnyök
  • high application reliability due to the application test performed on every batch produced
  • application-oriented quality due to specified concentrations of residual solvents as defined by ICH
  • highly pure solvent with extremely low RS concentrations
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
135.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57.5 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)