Összes fotó(1)
Key Documents
1.00399
Supelco
N,N-Dimethylacetamide
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Szinonimák:
N,N-Dimethylacetamide, Acetic acid dimethylamide, Acetyldimethylamine, DMAC, DMA, DMA
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CON(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
87.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
204-826-4
NACRES:
NA.03
gőznyomás
1.76 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
SupraSolv®
Teszt
≥99.8% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
400 °C
hatékonyság
5830 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.7-11.5 % (v/v)
technika/technikák
GC-HS: suitable
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
165-166 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 64 °C
oldhatóság
soluble >1000 g/L
sűrűség
0.94 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SupraSolv® high-purity solvents for headspace gas chromatography (HS-GC) are developed particularly for the analysis of residual solvents (RS) in drug substances, excipients and drug products according to ICH (International Council for Harmonizaton of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) Guideline Q3C»Impurities: Guideline for Residual Solvents«, European Pharmacopeia (Ph. Eur. Chapter 2.4.24) and United States Pharmacopeia (USP Chapter 467).
Alkalmazás
Suitable as a solvent for analysis of residual solvents of ICH classes 1, 2 and 3 according to Ph. Eur. and USP:
  • Every residual solvent of class 1 acc. ICH ≤ 1 µg/g
  • Every residual solvent of class 2 acc. ICH ≤ 10 µg/g
  • Every residual solvent of class 3 acc. ICH ≤ 50 µg/g
Tulajdonságok és előnyök
  • high application reliability due to the application test performed on every batch produced
  • application-oriented quality due to specified concentrations of residual solvents as defined by ICH
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)