Fontos dokumentumok
PHR1192
Benzothiadiazine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
3-Chloroaniline-4,6-disulfonamide, 4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide, 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1057507
API-család
hydrochlorothiazide
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
257-261 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Nc1cc(Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3