PHR1903
Citalopram Related Compound D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Citalopram Related Compound D, 1-(4-Fluorophenyl)-1-(3-methylaminopropyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)-1-(3-methylamino)propyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1134277
API-család
citalopram
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C2(OCc3c2ccc(c3)C#N)CCCNC.Br
InChI
1S/C19H19FN2O.BrH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJCAYVHVPUEMQJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3