PHR1904
Citalopram Related Compound E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
1-(3-Dimethylaminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile N-oxide hydrochloride, 1-(3-DIMETHYLAMINOPROPYL)-1-(4-FLUOROPHENYL)-1,3-DIHYDROISOBENZOFURAN-5-CARBONITRILE-N-OXIDE HYDROCHLORIDE
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1134288
API-család
citalopram
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)