PHR1348
Saccharin Sodium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Saccharin sodium, Saccharin sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. S0050000
traceable to USP 1607040
API-család
saccharin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S]1(=NC(=O)c2c1cccc2)(=O)[O-]
InChI
1S/C7H5NO3S.Na/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;/h1-4H,(H,8,9,10,11);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1