1134299
USP
Citalopram Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(RS)-Dimethyl(1-methyl-3,3-diphenylallyl)amine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
citalopram
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C18H21N.ClH/c1-15(19(2)3)14-18(16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17;/h4-15H,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZVTAYVQUGPGRAF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3