1134266
USP
Citalopram Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3-(3-DIMETHYLAMINOPROPYL)-3-(4-FLUOROPHENYL)-6-CYANO-1(3H)-ISOBENZOFURANONE OXALATE
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
citalopram
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Általános leírás
Alkalmazás
- Citalopram Hydrobromide
- Citalopram Tablets
- Escitalopram Oral Solution
- Escitalopram Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3