Fontos dokumentumok
1249406
USP
Escitalopram oxalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
S-(+)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile oxalate, S-(+)-Citalopram oxalate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
escitalopram, escitalopram
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.CN(C)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KTGRHKOEFSJQNS-BDQAORGHSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A4(6532)
Általános leírás
Escitalopram oxalate, the S-enantiomer of racemic citalopram, belongs to the class of compounds known as antidepressants, that works as a selective serotonin-reuptake inhibitor (SSRI).
Alkalmazás
- Escitalopram Oral Solution
- Escitalopram Oxalate
- Escitalopram Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3