Fontos dokumentumok
SML1360
Cariporide
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
HOE-642, N-(Aminoiminomethyl)-4-(1-methylethyl)-3-(methylsulfonyl)-benzamide, N-(Diaminomethylene)-4-isopropyl-3-(methylsulfonyl)benzamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(NC(C1=CC(S(C)(=O)=O)=C(C(C)C)C=C1)=O)=N
InChI
1S/C12H17N3O3S/c1-7(2)9-5-4-8(11(16)15-12(13)14)6-10(9)19(3,17)18/h4-7H,1-3H3,(H4,13,14,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWXNYAIICFKCTM-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)