MABT26
Anti-E-cadherin Antibody, clone DECMA-1
clone Decma-1, from rat
Szinonimák:
Anti-Anti-Arc-1, Anti-Anti-BCDS1, Anti-Anti-CD324, Anti-Anti-CDHE, Anti-Anti-ECAD, Anti-Anti-LCAM, Anti-Anti-UVO
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Decma-1, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDH1(999)
mouse ... Cdh1(12550)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Inhibition: A previous lot was used by an independent laboratory in inhibion studies, blocking E-cadherin associated cell adhesion. (Vestweber, 1985)
Flow Cytometry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in flow cytometry applications. (Tang, 1994)
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected E-Cadherin in 10 µg of A431 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
A431 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2