Fontos dokumentumok
B2417
Benzamil hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(Benzylamidino)-3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride hydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
tárolási körülmény
desiccated
szín
yellow
oldhatóság
methanol: 10 mg/mL
DMSO: >20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Nc1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(=N)NCc2ccccc2
InChI
1S/C13H14ClN7O.ClH.H2O/c14-9-11(16)20-10(15)8(19-9)12(22)21-13(17)18-6-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5H,6H2,(H4,15,16,20)(H3,17,18,21,22);1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YAJQRPFIYXRNKS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1D(6339) , SCNN1G(6340)
mouse ... Scnn1a(20276) , Scnn1b(20277) , Scnn1d(140501) , Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122) , Scnn1b(24767) , Scnn1g(24768)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)