PHR1585
Esomeprazole Magnesium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(S)-Omeprazole magnesium trihydrate, 5-Methoxy-2-{(S)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methyl] sulfinyl} benzimidazole magnesium trihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001028
traceable to USP 1249789
API-család
omeprazole
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[S](=O)(Cc6ncc(c(c6C)OC)C)c4[n-]c5c(n4)cc(cc5)OC.[S](=O)(Cc3ncc(c(c3C)OC)C)c1[n-]c2c(n1)cc(cc2)OC.O.O.O
InChI
1S/2C17H18N3O3S.Mg.3H2O/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;;;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;;3*1H2/q2*-1;+2;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEVZQDGATGBLIC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)