1249789
USP
Esomeprazole magnesium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(S)-Omeprazole magnesium trihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
omeprazole
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/2C17H18N3O3S.Mg.3H2O/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;;;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;;3*1H2/q2*-1;+2;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEVZQDGATGBLIC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Esomeprazole Magnesium Delayed-Release Capsules
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3