PHR1954
N′-Methyl Omeprazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
N′-Methyl Omeprazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
omeprazole
Forma
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 30 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3