Fontos dokumentumok
PHR1988
Omeprazole Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Omeprazole Sulfide, 5-METHOXY-2-[[(4-METHOXY-3,5-DIMETHYLPYRIDIN-2-YL)METHYL]SULPHANYL]-1H-BENZIMIDAZOLE, 5-Methoxy-2-{[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]thio}-1H-benzimidazole, 6-Methoxy-2-{[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]thio}-1H-benzimidazole, Pyrmetazol, Ufiprazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
omeprazole
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 30 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(CSC2=NC3=CC(OC)=CC=C3N2)N=CC(C)=C1OC
InChI
1S/C17H19N3O2S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)22-4)9-23-17-19-13-6-5-12(21-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XURCIPRUUASYLR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2