PHR1604
Pantoprazole Sodium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Pantoprazole sodium sesquihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000835
traceable to USP 1494895
API-család
pantoprazole
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C16H16F2N3O4S.Na.H2O/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;;/h3-7,15-16,21H,8H2,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHNXIKDJFYGZTL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg