PHR1987
Omeprazole Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2-[(RS)-[(3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, 2-[(RS)-[(3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphinyl]-5-methoxy-1h-benzimidazole, 2-[[(3,5-Dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]--6-methoxy-1H-benzimidazol, 4-Desmethoxy Omeprazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
omeprazole
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 30 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C16H17N3O2S/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-22(20)16-18-13-5-4-12(21-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMXZYNHJPJEPAE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)