Fontos dokumentumok
PHR1865
Duloxetine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(S)-Duloxetine hydrochloride, (γS)-N-Methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (+)-(S)-N-Methyl-γ-(1-naphthyloxy)-2-thiophenepropylamine hydrochloride, (+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, LY-248686 hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001453
traceable to USP 1229817
API-család
duloxetine
form
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
InChI
1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFFSMCNJSOPUAY-LMOVPXPDSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Duloxetine Hydrochloride, a thiophene derivative, belongs to the class of selective serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI), used for its anti-depressant properties.
Alkalmazás
- Development of two voltammetry methods using carbon paste electrode, for the trace analysis of duloxetine hydrochloride in pharmaceutical dosage forms and human serum samples
- Separation and estimation of curcumin and duloxetine hydrochloride by reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) from bulk and pharmaceutical formulations
- Determination of duloxetine in pure form by a UV-Vis spectrophotometric method, in accordance with the ICH Q2R1 guidelines
- Multi-analysis of antidepressant drugs― vilazodone hydrochloride, agomelatine, and duloxetine hydrochloride along with vitamin B12 in their bulk, pharmaceutical formulations, and human urine samples using HPLC
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)