Fontos dokumentumok
O0151000
Omeprazole impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Omeprazole sulfone, 5-Methoxy-2-{[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl}-1H-benzimidazole, Omeprazole sulphone
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
omeprazole
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O=S(C1=NC2=CC(OC)=CC=C2N1)(CC3=NC=C(C)C(OC)=C3C)=O
InChI
1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)24-4)9-25(21,22)17-19-13-6-5-12(23-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXEQEYRTSRFZEO-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)