1614705
USP
Sodium stearyl fumarate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(E)-2-Butenedioic acid monooctadecyl ester sodium salt, Sodium octadecyl fumarate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sodium stearyl fumarate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C22H40O4.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24;/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b19-18+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STFSJTPVIIDAQX-LTRPLHCISA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3