Fontos dokumentumok
Y0001028
Esomeprazole magnesium trihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(S)-Omeprazole magnesium trihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H36MgN6O6S2 · 3H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
767.17
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
omeprazole
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Mg+2].[S](=O)(Cc6ncc(c(c6C)OC)C)c4[n-]c5c(n4)ccc(c5)OC.[S](=O)(Cc3ncc(c(c3C)OC)C)c1[n-]c2c(n1)ccc(c2)OC.O.O.O
InChI
1S/2C17H18N3O3S.Mg.3H2O/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;;;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;;3*1H2/q2*-1;+2;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEVZQDGATGBLIC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Esomeprazole magnesium trihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)