Fontos dokumentumok
PHR1593
Ganciclovir
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Ganciclovir, GNC, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, DHPG
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001129
traceable to USP 1288306
API-család
ganciclovir
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
InChI
1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ganciclovir is a nucleoside analog which is utilized extensively for the remedy of cytomegalovirus infections. It is also found to be efficient in the treatment of cytomegalovirus in immunocompromised patients, particularly against acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) and congenital immunodeficiency.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Muta. 1B - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?