Fontos dokumentumok
PHR1469
Hydroquinone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Hydroquinone, 1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, HQ
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1324002
gőzsűrűség
3.81 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 132 °C)
API-család
hydroquinone
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
930 °F
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3