Fontos dokumentumok
66468
Arbutin
analytical standard
Szinonimák:
4-Hydroxyphenyl-β-D-glucopyranoside, p-Arbutin, Hydroquinone β-D-glucopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D -64.0±2.0°, c = 3 in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJRNKVDFDLYUGJ-RMPHRYRLSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Development of an HPLC-UV method to determine Arbutin and Hydroquinone in whitening serum using a Chromolith® HighResolution C18 100x2mm HPLC column.