8.22333
Hydroquinone
for synthesis
Szinonimák:
Hydroquinone, 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.1 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (GC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
515 °C
hatékonyság
302 mg/kg LD50, oral (Rat)
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
bp
287 °C/1013 hPa
mp
172 °C (decomposition)
átmeneti hőmérséklet
flash point 165 °C
oldhatóság
70 g/L
sűrűség
1.358 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- To synthesize metal nanoparticles by reduction of metal salt precursors.
- For the reduction of aryldiazonium salt intermediates to aromatic compounds.
- In combination with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) to prepare urchin-like gold nanoparticles via a one-pot seedless growth process.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
329.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
165 °C - closed cup
Related Content
Exploring genotoxicity and DNA damage through multiplexing with MILLIPLEX® multiplex genotoxicity assays using Luminex® xMAP® technology enables the high-throughput measurement of phosphorylation levels of multiple proteins simultaneously and reduces sample volume, time, and cost.