Fontos dokumentumok
PHR1304
Butylated hydroxyanisole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2(3)-t-Butyl-4-hydroxyanisole, 2(3)-t-Butylhydroquinone monomethyl ether, BHA
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. B1212000
traceable to USP 1083008
gőzsűrűség
6.2 (vs air)
API-család
butylhydroxyanisole
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
599 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
58-60 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
241.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
116.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Cikkek
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®