Fontos dokumentumok
PHR1021
Clindamycin Phosphate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Clindamycin 2-phosphate, Clindamycin 2-dihydrogen phosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. C2269000
traceable to USP 1138008
API-család
clindamycin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)NC([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12?,13+,14-,15?,16+,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFUVLHLTWXBHGZ-MWBQRTRKSA-N
Általános leírás
Clindamycin is a common antibiotic drug generally employed for the treatment of infections caused by gram-positive aerobes and both gram-negative and gram-positive anaerobic pathogens.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Action: Inhibits protein synthesis in bacterial by binding the 50s ribosomal subunit.
Egyéb megjegyzések
Analízis megjegyzés
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3