PHR3512
tert-Butylhydroquinone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
tert-Butylhydroquinone, TBHQ
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
hydroquinone
form
powder
kiszerelés
pkg of 500 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6,11-12H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®