Fontos dokumentumok
1324002
USP
Hydroquinone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, HQ
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
3.81 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 132 °C)
API-család
hydroquinone
öngyulladási hőmérséklet
930 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Hydroquinone Cream
- Hydroquinone Topical Solution
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
329.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
165 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)