Merck
H17902
Sigma-Aldrich
Hydroquinone
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, HQ
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,4-(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.11
Beilstein:
605970
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
99%
gőzsűrűség
3.81 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 132 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
930 °F
szennyeződések
≤0.6% water (Karl Fischer)
bp
285 °C (lit.)
mp
171-175 °C
172-175 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Hydroquinone (HQ), a phenolic compound, is also known as 1,4-dihydroxy-benzene. The detection of HQ along with resorcinol and phenol in air samples by synchronous fluorescence method has been proposed. The electrochemical oxidation of HQ has been studied using cyclic and differential pulse voltammetry. Its enthalpies of sublimation, vaporization and fusion have been reported.
Alkalmazás
Hydroquinone may be used to synthesize bicyclic phosphonate derivative by reacting with phosphonic dichloride.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
329.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
165 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Reaction of hydroquinone with 2-ethoxyvinylphosphonyl dichloride.
Sadykova YM, et al.
Russian Chemical Bulletin, 61(10), 2009-2009 (2012)
Electrocatalytic activity and simultaneous determination of catechol and hydroquinone at mesoporous platinum electrode.
Ghanem MA.
Electrochemical Communications, 9(10), 2501-2506 (2007)
Simultaneous determination of hydroquinone and catechol at a glassy carbon electrode modified with multiwall carbon nanotubes.
Qi H and Zhang C.
Electroanalysis, 17(10), 832-838 (2005)
Di-hydroxybenzenes: Catechol, resorcinol, and hydroquinone: Enthalpies of phase transitions revisited.
Verevkin SP and Kozlova SA.
Thermochimica Acta, 471(1), 33-42 (2008)
Determination of phenol, resorcinol and hydroquinone in air samples by synchronous fluorescence using partial least-squares (PLS).
Pistonesi MF, et al.
Talanta, 69(5), 1265-1268 (2006)