Fontos dokumentumok
03338
α-Arbutin
analytical standard
Szinonimák:
4-Hydroxyphenyl α-D-glucopyranoside, Hydroquinone O-α-D-glucopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC and GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OC2=CC=C(O)C=C2
InChI
1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJRNKVDFDLYUGJ-ZIQFBCGOSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?