1083008
USP
2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-BHA, 3-(1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 3-tert-Butyl-4-methoxyphenol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
butylhydroxyanisole
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h5-7,12H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMOYOUMVYICGCA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3